Print…
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346120-1G OR346120-5G
APOSOR346120-1GEA 0 EUR
APOSOR346120-1G APOSOR346120-5G
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
N-tert-Butyl-2-methylenesuccinamic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11227162
Número CAS: 1089330-58-4