Print…
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346116-1G OR346116-5G
APOSOR346116-1GEA 0 EUR
APOSOR346116-1G APOSOR346116-5G
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
5-Dimethoxymethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090518
Número CAS: 957947-49-8