Print…
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346111-1G OR346111-500MG
APOSOR346111-1GEA 0 EUR
APOSOR346111-1G APOSOR346111-500MG
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
4H-Furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368660
Número CAS: 67268-37-5