Print…
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346110-1G OR346110-500MG
APOSOR346110-1GEA 0 EUR
APOSOR346110-1G APOSOR346110-500MG
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
6H-Furo[2,3-b]pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11052464
Número CAS: 201019-27-4