Print…
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
OR346107-1G OR346107-500MG OR346107-5G
APOSOR346107-1GEA 0 EUR
APOSOR346107-1G APOSOR346107-500MG APOSOR346107-5G
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-6-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso Molecular: 189.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06653197
Número CAS: 18377-65-6