Print…
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR346098-1G OR346098-500MG
APOSOR346098-1GEA 0 EUR
APOSOR346098-1G APOSOR346098-500MG
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
3-Oxazol-5-ylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClNO₃S
Peso Molecular: 243.67 g/mol
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407346
Número CAS: 499770-75-1
UN: 3261
ADR: 8 II