Print…
Methyl 5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR346080-1G OR346080-5G
APOSOR346080-1GEA 243 EUR
APOSOR346080-1G APOSOR346080-5G
Methyl 5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-hydroxymethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 170.17 g/mol
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568327
Número CAS: 1208081-25-7