Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR346023-1G
OR346023-500MG
APOSOR346023-1GEA
0
EUR
APOSOR346023-1G
APOSOR346023-500MG
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-tert-butyloxycarbonylaminoethyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₉N₃O₅ Peso Molecular: 285.3 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD10568205 Número CAS: 652158-82-2 |