Print…
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR346019-1G OR346019-5G
APOSOR346019-1GEA 0 EUR
APOSOR346019-1G APOSOR346019-5G
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine 95+%
1-tert-Butyloxycarbonyl-4-(3-aminopropyl)piperazine
Fórmula: C₁₂H₂₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06808578
Número CAS: 373608-48-1