Print…
4-Chlorothioanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
OR3459-100G OR3459-25G OR3459-500G
APOSOR3459-100GEA 92.8 EUR
APOSOR3459-100G APOSOR3459-25G APOSOR3459-500G
4-Chlorothioanisole
4-Chlorothioanisole
Fórmula: C₇H₇ClS
Ponto de ebulição: 223 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013643
Número CAS: 123-09-1
EINECS: 204-600-5