Print…
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-nitro-2-picoline
OR345551-1G OR345551-250MG
APOSOR345551-1GEA 150 EUR
APOSOR345551-1G APOSOR345551-250MG
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine 95%
4-Chloro-2-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11215572
Número CAS: 23056-35-1