Print…
4'-(Methylthio)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
OR3455-25G OR3455-5G
APOSOR3455-25GEA 43.5 EUR
APOSOR3455-25G APOSOR3455-5G
4'-(Methylthio)acetophenone
4'-(Methylthio)acetophenone
Fórmula: C₉H₁₀OS
Ponto de ebulição: 135 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039835
Número CAS: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1