Print…
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR345449-1G OR345449-5G
APOSOR345449-1GEA 0 EUR
APOSOR345449-1G APOSOR345449-5G
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine 98%
2-Methoxy-3-methyl-5-nitropyridine
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972416
Número CAS: 89694-10-0