Print…
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345390-1G OR345390-5G
APOSOR345390-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345390-1G APOSOR345390-5G
4-Chloro-2-nitropyridine 97%
4-Chloro-2-nitropyridine
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114167
Número CAS: 65370-42-5