Print…
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR345386-25G OR345386-5G
APOSOR345386-25GEA 0 EUR
APOSOR345386-25G APOSOR345386-5G
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
5-Bromo-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄BrClN₂S
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023232
Número CAS: 63810-78-6
UN: 3263
ADR: 8,III