Print…
3-Nitropicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345379-1G OR345379-5G
APOSOR345379-1GEA 105 EUR
APOSOR345379-1G APOSOR345379-5G
3-Nitropicolinic acid
3-Nitropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658500
Número CAS: 59290-85-6