Print…
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345364-1G OR345364-5G
APOSOR345364-1GEA 0 EUR
APOSOR345364-1G APOSOR345364-5G
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839267
Número CAS: 1003711-43-0