Print…
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-4-methylpyridin-2-amine
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 89.9 EUR
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5862 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839256
Número CAS: 51564-92-2