Print…
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-5-methylpyridin-2-amine
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 69.6 EUR
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.5900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13193513
Número CAS: 442129-37-5