Print…
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 198 EUR
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅ClIN
Peso Molecular: 253.47 g/mol
Ponto de Fusão: 101…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095293
Número CAS: 153034-88-9