Print…
3-Chloro-4-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR345250-10G OR345250-1G OR345250-5G
APOSOR345250-10GEA 360 EUR
APOSOR345250-10G APOSOR345250-1G APOSOR345250-5G
3-Chloro-4-nitropyridine
3-Chloro-4-nitropyridine
Fórmula: C5H3ClN2O2
Ponto de ebulição: 256 °C
Ponto de Fusão: 25…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00490146
Número CAS: 13194-60-0