Print…
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345207-1G OR345207-5G
APOSOR345207-1GEA 0 EUR
APOSOR345207-1G APOSOR345207-5G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095074
Número CAS: 112163-03-8