Print…
Acido 4-Metoxi-o-toluico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 49.3 EUR
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
Acido 4-Metoxi-o-toluico
Acido 4-Metoxi-o-toluico
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 177…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020291
Número CAS: 6245-57-4