Print…
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 58 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01098212
Número CAS: 78238-14-9