Print…
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR345093-25G OR345093-5G
APOSOR345093-25GEA 314 EUR
APOSOR345093-25G APOSOR345093-5G
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 97%
3-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C5H6N2O2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00608153
Número CAS: 40704-11-8