Print…
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Mesalazine EP Impurity Q
OR345092-25G OR345092-100G OR345092-5G
APOSOR345092-25GEA 91.5 EUR
APOSOR345092-25G APOSOR345092-100G APOSOR345092-5G
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico 99%
Ácido 2-Cloro-3-nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Peso Molecular: 201.57 g/mol
Ponto de Fusão: 182…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007069
Número CAS: 3970-35-2