Print…
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 31.9 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Fórmula: C₇H₆BrNO
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086033
Número CAS: 38940-62-4