Print…
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839905
Número CAS: 357263-41-3