Print…
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-1(n)-tosyl-7-azaindole
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 79.9 EUR
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fórmula: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10575009
Número CAS: 348640-07-3