Print…
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 82.8 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05670545
Número CAS: 25194-01-8