Print…
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR345049-1G OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA 0 EUR
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₀H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016972
Número CAS: 2107-77-9