Print…
3-Amino-4-ethoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Ethoxypyridin-3-amine
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 84.1 EUR
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂O
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234351
Número CAS: 1633-43-8