Print…
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2,5-dibromopyridine
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 21.9 EUR
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂ClN
Peso Molecular: 271.3371 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277306
Número CAS: 160599-70-2