Print…
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345006-1G OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA 319 EUR
APOSOR345006-1G APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Fórmula: C₆H₃IN₂
Peso Molecular: 230.01 g/mol
Ponto de Fusão: 119…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08729285
Número CAS: 10386-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III