Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 50.9 EUR
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 177…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093781
Número CAS: 101084-96-2