Print…
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA 29 EUR
APOSOR3437-1G APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅BClNO₄
Ponto de Fusão: 107…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114582
Número CAS: 475102-11-5