Print…
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3433-1G OR3433-5G
APOSOR3433-1GEA 364 EUR
APOSOR3433-1G APOSOR3433-5G
2-Carboxythiophene-4-boronic acid 98%
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
Fórmula: C₅H₅BO₄S
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08689521
Número CAS: 913835-91-3