Print…
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3432-1G OR3432-500MG OR3432-100MG
APOSOR3432-1GEA 261 EUR
APOSOR3432-1G APOSOR3432-500MG APOSOR3432-100MG
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1-Pyrrolylsulphonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀BNO₄S
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689522
Número CAS: 913835-90-2