Print…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
OR3420-25G OR3420-5G OR3420-100G
APOSOR3420-25GEA 85.7 EUR
APOSOR3420-25G APOSOR3420-5G APOSOR3420-100G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Ponto de ebulição: 95…98 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000674
Número CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8 II