Print…
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[d]thiazole-6-carboxylic acid, Benzothiazole-6-carboxylic acid
OR3419-1G OR3419-5G
APOSOR3419-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3419-1G APOSOR3419-5G
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid, Grau técnico
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₅NO₂S
Peso Molecular: 179.2 g/mol
Ponto de Fusão: 245…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00111651
Número CAS: 3622-35-3