Print…
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR3412-1G OR3412-5G
APOSOR3412-1GEA 116 EUR
APOSOR3412-1G APOSOR3412-5G
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
7-Methyl-2-(3-nitrophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₁₄H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00438465
Número CAS: 54970-96-6