Print…
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(Chloroacetyl)aniline
OR3397-5G OR3397-1G
APOSOR3397-5GEA 52.2 EUR
APOSOR3397-5G APOSOR3397-1G
2-Chloro-N-phenylacetamide 97%
2-Chloro-N-phenylacetamide
Fórmula: C₈H₈ClNO
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018887
Número CAS: 587-65-5
EINECS: 209-604-0