Print…
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3393-1G OR3393-5G OR3393-25G
APOSOR3393-1GEA 143 EUR
APOSOR3393-1G APOSOR3393-5G APOSOR3393-25G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₈ClNO₂S
Ponto de Fusão: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00152349
Número CAS: 13244-35-4