Print…
8-Bromo-1-naphthoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3377-1G OR3377-250MG
APOSOR3377-1GEA 55.1 EUR
APOSOR3377-1G APOSOR3377-250MG
8-Bromo-1-naphthoic acid 95%
8-Bromo-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029357
Número CAS: 1729-99-3
EINECS: 217-045-9