Print…
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR3371-25G OR3371-5G
APOSOR3371-25GEA 45.1 EUR
APOSOR3371-25G APOSOR3371-5G
4-Bromo-2-nitrophenol 98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄BrNO₃
Ponto de Fusão: 88…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082540
Número CAS: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III