Print…
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33676-1G OR33676-5G
APOSOR33676-1GEA 121 EUR
APOSOR33676-1G APOSOR33676-5G
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
4-Bromo-2-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00234091
Número CAS: 1019918-39-8