Print…
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Chloro-2-isocyanato-5-nitrobenzene
OR33666-1G OR33666-5G
APOSOR33666-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33666-1G APOSOR33666-5G
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate 98%
2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037063
Número CAS: 40397-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III