Print…
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR33665-1G OR33665-25G OR33665-5G
APOSOR33665-1GEA 0 EUR
APOSOR33665-1G APOSOR33665-25G APOSOR33665-5G
2,6-Diethylphenyl isocyanate 94%
2,6-Diethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00019912
Número CAS: 20458-99-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II