Print…
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR33664-1G OR33664-25G OR33664-5G
APOSOR33664-1GEA 0 EUR
APOSOR33664-1G APOSOR33664-25G APOSOR33664-5G
2,3-Dimethylphenyl isocyanate 97%
2,3-Dimethylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 88…90 °C/9,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013851
Número CAS: 1591-99-7
UN: 2206
ADR: 6.1,II