Print…
Benzoin methyl ether 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
OR33657-100G OR33657-25G OR33657-500G
APOSOR33657-100GEA 174 EUR
APOSOR33657-100G APOSOR33657-25G APOSOR33657-500G
Benzoin methyl ether 96%
Benzoin methyl ether
Fórmula: C₁₅H₁₄O₂
Peso Molecular: 226.27 g/mol
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Densidade: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008492
Número CAS: 3524-62-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III